Merck
COM497526338
Combi-Blocks, Inc.
(7R)-7-Methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
(R)-7-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-6-8(2-3-9-7)10-4-5-11-8/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
LUZJZZUAMGFJKW-SSDOTTSWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-8608
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-8608
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)