Merck
COM497523916
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
UUACGIJGQLBVJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)