Merck
COM497523070
Combi-Blocks, Inc.
N-[4-(2-Aminoethyl)phenyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[4-(2-aminoethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-8(13)12-10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
PEJPMSJNMPWTDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3191
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3191
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)