Merck
COM497512352
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-7(9)6-4-3-5-8-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
QPNJHVDIRZNKOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7948
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7948
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)