Merck
COM490022235
Combi-Blocks, Inc.
[5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO4/c9-8(10,11)16-7-2-1-6(12(14)15)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChIKey
FQIKSGAPTKHNIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)