Merck
COM466003213
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(imidazol-1-yl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-5-(1H-imidazol-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H8BrN3O/c11-8-3-7(10(12)15)4-9(5-8)14-2-1-13-6-14/h1-6H,(H2,12,15)
InChIKey
WXMNHLLJUIPTKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)