Merck
COM448687516
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c9-8-10-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)13-8/h1-3H,(H2,9,10)(H,11,12)
InChIKey
YDSHCJMXVFSPNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)