Merck
COM448685320
Combi-Blocks, Inc.
5-(3,5-Dichlorophenyl)picolinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(3,5-dichlorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7Cl2NO2/c13-9-3-8(4-10(14)5-9)7-1-2-11(12(16)17)15-6-7/h1-6H,(H,16,17)
InChIKey
GIDXNGGKTSSOGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)