Merck
COM448685222
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Aminophenyl)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c13-11-3-1-2-8(5-11)9-4-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,13H2,(H,15,16)
InChIKey
OSCMDJNVUGQUIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)