Wichtige Dokumente
COM448685037
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethylphenyl)phenol
About This Item
Iupac Name
4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChIKey
ROYWNPVVVXHAHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)