Merck
COM448684222
Combi-Blocks, Inc.
Potassium (4-chloropyridin-3-yl)trifluoroborate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
potassium (4-chloro-3-pyridinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H3BClF3N.K/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
InChIKey
GDDPIPQWPRIMTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-3449
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-3449
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)