Merck
COM448682293
Combi-Blocks, Inc.
4-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(3-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-9-11-3-5-13(6-4-11)16-10-12-2-1-7-14-8-12/h1-9H,10H2
InChIKey
OZLAHUVAOGTVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6831
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6831
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)