Wichtige Dokumente
COM448681788
Combi-Blocks, Inc.
4-Piperidinoaniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.ClH/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13;/h4-7H,1-3,8-9,12H2;1H
InChIKey
HYLYCYONEOJCCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5988
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)