Wichtige Dokumente
COM448668852
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(dimethoxymethyl)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-(dimethoxymethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-13-9(12)8-5-4-7(6-11-8)10(14-2)15-3/h4-6,10H,1-3H3
InChIKey
JHFUIEBNXZAMMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)