Merck
COM448667182
Combi-Blocks, Inc.
1-Butyl-2-nitrobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-butyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(9)11(12)13/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3
InChIKey
RSVIEXUVWMYRGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8419
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8419
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)