Wichtige Dokumente
COM448666089
Combi-Blocks, Inc.
Sorbic acid sodium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
sodium (2E,4E)-2,4-hexadienoate
Inchi Code
1S/C6H8O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChIKey
LROWVYNUWKVTCU-STWYSWDKSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5896
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5896
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)