Merck
COM448642854
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2S)-2-aminobutanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl (2S)-2-aminobutanoate
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
ZZWPOYPWQTUZDY-BYPYZUCNSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)