Wichtige Dokumente
COM448640660
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Bromophenyl)indoline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)indoline
Inchi Code
1S/C14H12BrN/c15-12-7-5-10(6-8-12)14-9-11-3-1-2-4-13(11)16-14/h1-8,14,16H,9H2
InChIKey
JZDWMUCLJQQMKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5550
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)