Merck
COM448635670
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-6-hydrazino-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WQIMBATZAFAPJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7093
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7093
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)