Merck
COM448635282
Combi-Blocks, Inc.
O-5-Bromopyridin-3-yl dimethylcarbamothioate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
O-(5-bromo-3-pyridinyl) dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C8H9BrN2OS/c1-11(2)8(13)12-7-3-6(9)4-10-5-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QFYLIIDNTFHXSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1478
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1478
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)