Merck
COM448635066
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-(pyridin-2-yl)butan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-2-7(10)9(12)8-5-3-4-6-11-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
PMAMKVXETFDLHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1199
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)