Merck
COM448633897
Combi-Blocks, Inc.
2-Aminomethyl-3-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.56
MDL-Nummer:
Iupac Name
[2-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19BClNO2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(15)9(10)8-16/h5-7H,8,16H2,1-4H3
InChIKey
LVINMFHUCVKRPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)