Merck
COM448622867
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-[(butylcarbamoyl)methyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzyl 2-(butylamino)-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-2-3-9-15-13(17)10-16-14(18)19-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,2-3,9-11H2,1H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChIKey
SDXXZHZRBSSKNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0787
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)