Merck
COM448622684
Combi-Blocks, Inc.
2-[4-(Piperidinocarbonyl)phenyl]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
4'-(1-piperidinylcarbonyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C19H18N2O/c20-14-17-6-2-3-7-18(17)15-8-10-16(11-9-15)19(22)21-12-4-1-5-13-21/h2-3,6-11H,1,4-5,12-13H2
InChIKey
MNHQVANVDAWQCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0457
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0457
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)