Merck
COM448622161
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Dimethyl benzoimidazole-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1H-benzimidazole-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O2S/c1-11(2)15(13,14)12-7-10-8-5-3-4-6-9(8)12/h3-7H,1-2H3
InChIKey
XDXIDHANDJYSQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0226
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0226
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)