Wichtige Dokumente
COM448621905
Combi-Blocks, Inc.
Methoxy(thiophen-3-ylmethylidene)amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(E)-thiophene-3-carbaldehyde O-methyl oxime
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-8-7-4-6-2-3-9-5-6/h2-5H,1H3/b7-4+
InChIKey
MQLLPMSEKYHNGZ-QPJJXVBHSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)