Merck
COM448619819
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
N-ethyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-9-8(11)7-5-4-6-10(7)2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
InChIKey
MJDNGXBRXFRKGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3228
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3228
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)