Merck
COM448617948
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclohexyl-N-methyl 2-bromobenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H18BrNO/c1-16(11-7-3-2-4-8-11)14(17)12-9-5-6-10-13(12)15/h5-6,9-11H,2-4,7-8H2,1H3
InChIKey
PDEAYYAQSYOTJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9418
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9418
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)