Wichtige Dokumente
COM448617334
Combi-Blocks, Inc.
N-t-Butyl 4-bromo-2-ethoxybenzamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-N-(tert-butyl)-2-ethoxybenzamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-5-17-11-8-9(14)6-7-10(11)12(16)15-13(2,3)4/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
HEHSYLPUUOXERL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)