Wichtige Dokumente
COM448616314
Combi-Blocks, Inc.
1-(Pyridin-3-ylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
About This Item
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BN3O2/c14-10(15)9-5-12-13(7-9)6-8-2-1-3-11-4-8/h1-5,7,14-15H,6H2
InChIKey
ALCBGBRWURGODI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-8931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)