Merck
COM448615728
Combi-Blocks, Inc.
4-Fluoro-3-propanoylphenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-fluoro-3-propionylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BFO3/c1-2-9(12)7-5-6(10(13)14)3-4-8(7)11/h3-5,13-14H,2H2,1H3
InChIKey
HPOHGJFFCSHEMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6990
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6990
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)