Merck
COM448615512
Combi-Blocks, Inc.
5-(Dimethoxymethyl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(dimethoxymethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO4/c1-13-8(14-2)6-3-7(9(11)12)5-10-4-6/h3-5,8,11-12H,1-2H3
InChIKey
FBNACDCFMQPHKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6429
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6429
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)