Merck
COM448613295
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
236.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
(6-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BFN2O2/c1-6(2)15-7(3)14-10-4-8(12(16)17)9(13)5-11(10)15/h4-6,16-17H,1-3H3
InChIKey
JOPAZUPOOIGIRS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0601
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0601
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)