Merck
COM448613097
Combi-Blocks, Inc.
(4-Cyclohexylpyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-cyclohexylpyrimidin-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h6-8,14-15H,1-5H2
InChIKey
CWJXJRQZZDWOTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0366
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)