Merck
COM448612205
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-isopropylbenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.75
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-N-isopropylbenzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S.ClH/c1-7(2)11-14(12,13)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
InChIKey
AZJSEFZKFUDKQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2962
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2962
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)