Merck
COM448611981
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl)-N-ethylamine
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O2/c1-2-11-7-4-6(10)5(9)3-8(7)12(13)14/h3-4,11H,2H2,1H3
InChIKey
PVLLDACXHGOJBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2623
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2623
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)