Merck
CIAH987ED223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c1-15-7(14)4-2-5(9)6(13-3-4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
XVMWJNLIVAVWME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1804053-00-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)