Merck
CIAH987EC857
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-2-cyclopropoxypyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclopropyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-1-4-8(10-5-6)11-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2
InChIKey
WFGHZOZHSRYNKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1243318-10-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0097659.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)