Wichtige Dokumente
CH6371387378
Chem Impex International, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)thiazole
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
91-99 C
Iupac Name
4-(2-chloro-1,3-thiazol-4-yl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C10H8ClNOS/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)9-6-14-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChIKey
STQGABPTLYUHSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-chloro-4-4-methoxyphenyl-thiazole/16210?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)