Merck
CH6371387271
Chem Impex International, Inc.
5-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.06
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
178-186C
Iupac Name
5-(2,4-dichlorophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO3/c11-5-1-2-6(7(12)3-5)9-4-8(10(14)15)13-16-9/h1-4H,(H,14,15)
InChIKey
JTPPKCXDMFYTFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8C
Purity
97%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/5-2-4-dichlorophenyl-isoxazole-3-carboxylic-acid/16034?cid=0
Melting Point
178-186C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/5-2-4-dichlorophenyl-isoxazole-3-carboxylic-acid/16034?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)