Merck
C12H316CF1F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-2-methyl-5-nitro-benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c1-5-2-7(9)8(11(12)13)3-6(5)4-10/h2-3H,1H3
InChIKey
RPDQZBSUGHHNNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)