Merck
C12H316CEFB5
Chemcia Scientific, LLC
7-Methyl-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
7-methyl-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3,(H4,10,11,12,13)
InChIKey
ZUDXJVZWJQHECN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5790
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)