Merck
C12H316CEAFA
Chemcia Scientific, LLC
2,5-Difluoro-benzamidine
Größe auswählen
1 G
309,21 €
Lieferanten-SKU: CC00-6672-1G
309,21 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
309,21 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-6672-1G
309,21 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-difluorobenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H3,10,11)
InChIKey
USLJPLCTOMDPMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)