Merck
C12H316CE530
Chemcia Scientific, LLC
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-4-9-7-5(8(10)11)2-3-6(7)12-4/h5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
LXTQNZVLBRIKML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)