Merck
CH4424851999
ChemBridge Corporation
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c17-13-14-6-4-7-15(12-14)18-11-5-10-16-8-2-1-3-9-16;/h4,6-7,12-13H,1-3,5,8-11H2;1H
InChIKey
JINCPXDYIPDOTG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7727528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7727528_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)