Merck
CH4415172872
ChemBridge Corporation
[(1-isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3.ClH/c1-6(2)12-8(4)9(5-10)7(3)11-12;/h6H,5,10H2,1-4H3;1H
InChIKey
NTGFYPPMXIGGHR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087842_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)