Wichtige Dokumente
CH4321848612
ChemBridge Corporation
4-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-3-8-4-2-6(1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChIKey
OYJDWYWNACFAQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035053
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035053_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)