Merck
CH4244052329
ChemBridge Corporation
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-8-9(11-7-6-10-8)4-2-1-3-5-9/h11H,1-7H2,(H,10,12)
InChIKey
NPGCDXDRKGAHMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035174
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035174_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)