Wichtige Dokumente
CH4244052231
ChemBridge Corporation
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
161.55
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4ClN3O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H,6,7,8)
InChIKey
NDZVUEAMBRJIIJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035581
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035581_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)