Merck
CH4238555755
ChemBridge Corporation
3-(1H-tetrazol-1-yl)benzohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1H-tetraazol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8N6O/c9-11-8(15)6-2-1-3-7(4-6)14-5-10-12-13-14/h1-5H,9H2,(H,11,15)
InChIKey
GLNNRMCFYOOQSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001669
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001669_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)